Learn More
Thermo Scientific™ Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2x)
Artikelnummer. 11893913 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1.000 Reaktionen
200 Reaktionen
4000 Reaktionen
Packungsgröße:
1000 Reaktionen
200 Reaktionen
4000 Reaktionen
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Packungsgröße
11893913 4000 Reaktionen 4000 Reaktionen
11873913 200 Reaktionen 200 Reaktionen
11883913 1.000 Reaktionen 1000 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11893913 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. K0223
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gebrauchsfertige für qPCR und 2-stufige RT-qPCR optimierte Lösung.
Die Master-Gemische enthalten Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase und dNTPs in einem optimierten PCR-Puffer. Es müssen nur das Template und die Primer zugegeben werden. SYBR Green I ist ein interkalierender Farbstoff, der die DNA-Detektion und DNA-Analyse ohne Einsatz sequenzspezifischer Sonden ermöglicht.
In Kombination mit einem optimierten Puffer gewährleistet Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase die Spezifität und Sensitivität der PCR, während dUTP in der Mischung optional vor Verschleppungskontamination mithilfe von Uracil-DNA Glycosylase (UDG) schützt. Die Verwendung von Maxima SYBR Green qPCR Master Mixes in Echtzeit-PCR-Anwendungen ermöglicht die reproduzierbare, sensitive und spezifische Quantifizierung genomischer Templates und von Plasmid-, Virus- und cDNA-Vorlagen. Maxima SYBR Green qPCR Master-Gemische sind mit den meisten Echtzeit-Thermocyclern kompatibel.
Beim Thermo Scientific Maxima SYBR Green qPCR Master Mix handelt es sich um eine gebrauchsfertige Lösung für qPCR und 2-step RT-qPCR. Der Mastermix enthält die Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase und dNTPs in einem optimierten PCR-Puffer. Nur Template und Primer müssen hinzugefügt werden. Der SYBR Green I interkalierende Farbstoff ermöglicht die DNA-Detektion und -Analyse ohne sequenzspezifische Proben.
Die Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase in Kombination mit einem optimierten Puffer gewährleistet PCR-Spezifität und Sensitivität. Das im Mix enthaltene dUTP erlaubt die optionale Verwendung von Uracil-DNA-Glykosylase (UDG). Die Verwendung von Maxima SYBR Green qPCR-Mastermix in der Echtzeit-PCR gewährleistet die reproduzierbare, sensitive und spezifische Quantifikzierung von genomischem, Plasmid-, viralem und cDNA-Template. Der Maxima SYBR Green qPCR-Mastermix ergibt eine optimale Leistung in den meisten qPCR-Thermocyclern.
Vorteile
Spezifität - Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase und optimierter Puffer eliminieren unspezifische Amplifikation und Primer-Dimere
Sensitivität - detektiert Low-Copy-Number Target
Breiter linearer Bereich - genaue Quantifikation über 9 Grössenordnungen
Reproduzierbar und praktisch - gebrauchsfertiger 2x Mastermix
Anwendungen
qPCR mit SYBR-Green
RT-qPCR mit SYBR Green
Packungsinhalt
Alle Maxima SYBR Green qPCR-Mastermixe enthalten Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase und dNTPs im optimierten PCR-Puffer. Maxima SYBR Green/ROX qPCR-Mastermix (2x) enthält den passiven Referenzfarbstoff ROX. Maxima SYBR Green/Fluorescein qPCR-Mastermix (2x) enthält den passiven Referenzfarbstoff Fluorescein. Maxima SYBR Green qPCR-Mastermix (2x) wird mit einer ROX-Lösung geliefert, wobei sich diese in einem separatem Röhrchen befindet. Alle Maxima SYBR Green Mastermixe werden mit nukleasefreiem Wasser geliefert.
Hersteller: K0223 Art.-Nr.
Beschreibung: Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2x)
Menge: 4000 x 25uL rxns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung Contains:
• 4 x 12.5 mL Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2X) containing Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase, dNTPs (also dUTP) and SYBR Green I in an optimized PCR buffer with ROX passive reference dye; sufficient for 4000 x 25 μL reactions.
• 2 x 30 mL Nuclease-Free Water
Store at -20°C.
Nachweisverfahren SYBR
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System
Produktlinie Maxima
Produkttyp Mastermischung für Real-Time PCR SYBR
Menge 4,000 reactions
Ausreichend für 4000 Reaktionen von 25 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Anzahl Reaktionen 4000 Reaktionen
Probentyp DNA, dsDNA
Volumen 4 x 12,5 ml