Learn More
Thermo Scientific™ Maxima Probe qPCR Mastermix (2x), mit separatem ROX-Fläschchen
Artikelnummer. 11873923 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1.000 Reaktionen
200 Reaktionen
Packungsgröße:
1000 Reaktionen
200 Reaktionen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Packungsgröße
11873923 200 Reaktionen 200 Reaktionen
12201547 1.000 Reaktionen 1000 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
Artikelnummer. 11873923 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. K0261
Neugier zahlt sich aus
Verwenden Sie den Aktionscode 27966
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
Optimieren Sie Ihre qPCR mit der Sondenchemie mithilfe von standardmäßigen Cycling-Protokollen zusammen mit diesen gebrauchsfertigen qPCR-Mastermixen.
Maxima qPCR-Master-Gemische sind gebrauchsfertige Lösungen, die für die quantitative Echtzeit PCR optimiert wurden. Die Master-Gemische enthalten Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase und dNTPs in einem optimierten PCR-Puffer. Es müssen nur das Template und die Primer zugegeben werden.
In Kombination mit einem optimierten Puffer gewährleistet Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase die Spezifität und Sensitivität der PCR, während dUTP in der Mischung optional vor Verschleppungskontamination mithilfe von Uracil-DNA Glycosylase (UDG) schützt. Die Verwendung von Maxima Probe qPCR-Master-Gemischen in Echtzeit-PCR-Experimenten stellt die reproduzierbare, sensitive und spezifische Quantifizierung von genomischen, Plasmid-, Virus- und cDNA-Templates sicher.
Maxima Probe qPCR Master-Gemische sind mit den meisten Echtzeit-Thermocyclern kompatibel.
Der Mastermix enthält Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase und dNTPs in einem optimierten PCR-Puffer. ROX-Lösung wird für die Verwendung mit Geräten, die ROX als passiven Referenzfarbstoff erfordern, in einer separaten Ampulle bereitgestellt. Durch Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase in Kombination mit dem optimierten Puffer wird die PCR-Spezifität und -Empfindlichkeit sichergestellt. Der Mastermix enthält dUTP. Dies eröffnet die Option, Verschleppungskontaminationen mittels Uracil-DNA-Glucosylase (UDG) zu verhindern. Die Verwendung von Maxima Probe qPCR Master Mix in Echtzeit-PCR-Experimenten stellt die reproduzierbare, empfindliche und spezifische Quantifizierung von genomischen, Plasmid-, Virus- und cDNA-Templates sicher.
  • Spezifität — Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase und der optimierte Puffer verhindern eine unspezifische Amplifikation und die Bildung von Primer-Dimeren
  • Empfindlichkeit — Erkennt Ziele mit niedriger Kopienanzahl
  • ROX-Lösung wird in einem separaten Röhrchen geliefert
  • Großer linearer Bereich — Präzise Quantifizierung über einen Bereich von 9 Größenordnungen
  • Universal — Kann auf den meisten Echtzeit-PCR-Geräten verwendet werden
  • Reproduzierbarkeit und Komfort — Gebrauchsfertiger Master Mix (2x)
Empfohlen für:
Echtzeit-PCR und RT-qPCR an den meisten PCR-Geräten unter Verwendung von sequenzspezifischen Sonden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung Enthält:
• 2 x 1,25 ml Maxima Probe qPCR Master Mix (2x) mit Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase und dNTPs (auch dUTP) in einem optimierten PCR-Puffer, ausreichend für 200 x 25 μl Reaktionen.
• 50 μl ROX-Lösung, 50 μm
• 2 x 1,25 ml nucleaserfreies Wasser
Aufbewahrung bei -20 °C.
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) BioRad CFX96™, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, BioRad MyiQ, MJ Chromo4, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, MJ Opticon
Produktlinie Maxima
Produkttyp qPCR Master Mix
Menge 200 reactions
Ausreichend für 200 Reaktionen von 25 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Anzahl Reaktionen 200 Reaktionen
Probentyp DNA, dsDNA
Volumen 2 x 1,25 ml