Learn More
Thermo Scientific™ MassRuler Express Forward and Reverse DNA-Leiter-Gemisch
Artikelnummer. 10252890 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 – 200 Anwendungen
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10252890 50 – 200 Anwendungen 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10252890 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. SM1293
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Führen Sie mit diesen speziell entwickelten DNA-Leitermischungen eine schnelle und zuverlässige DNA-Quantifizierung in kurzen Abständen unter verschiedenen Elektrophoresebedingungen durch.
MassRuler Express Forward and Reverse DNA Ladder mixes are specially designed for fast and reliable DNA quantification in short separation distances under various electrophoresis conditions (see Table 1). In the forward versions, the mass of each DNA fragment is directly proportional to the fragment size whereas, in the reverse versions, the mass is inversely proportional to fragment's size.
The intensity of the fragment in each ladder is calibrated against a standard that guarantees the precise quantity of each band. The ladders are mixtures of chromatography-purified, individual DNA fragments.
Besondere Eigenschaften
  • Genaue DNA-Größenbestimmung und -Quantifizierung: DNA-Leiterfragmente werden spektrophotometrisch quantifiziert
  • Schnelle und zuverlässige DNA-Quantifizierung bei kurzen Laufstrecken und verschiedenen elektrophoretischen Bedingungen
  • Klar abgegrenzte Banden:
  • Einprägsame Fragmentgrößen und -mengen
  • Gebrauchsfertig – vorgemischt mit 6x MassRuler DNA-Ladefarbstoff für die direkte Beladung und Lagerung bei Raumtemperatur
  • Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 6X Loading Dye
Kitinhalt 6x MassRuler™ DNA Loading Dye, 1 ml
Menge 50 – 200 Anwendungen
Lagerungsbedingungen Raumtemperatur oder bis zu 6 Monate bei 4 °C. Für eine längere Lagerdauer bei -20 °C lagern.
Produkttyp DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter
Dieses Produkt oder seine Verwendung ist durch mindestens einen Anspruch der US-Patentnummern 5.834.201, 6.680.378 und/oder 7.132.520 geschützt und im Besitz der Invitrogen Corporation. Beim Kauf dieses Produkts wird dem Käufer das nicht übertragbare Recht verliehen, die gekaufte Menge des Produkts für die interne, vom Käufer durchgeführte Forschung zu verwenden. Der Käufer darf dieses Produkt oder Materialien, die durch den Einsatz dieses Produkts hergestellt werden, nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Kommerzielle Zwecke sind alle Aktivitäten, die gegen Entgelt durchgeführt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: (1) Verwendung des Produkts bei der Herstellung; (2) Verwendung des Produkts für die Bereitstellung einer Dienstleistung, von Informationen oder Daten; (3) Verwendung des Produkts zu therapeutischen, diagnostischen oder prophylaktischen Zwecken; oder (4) Weiterverkauf des Produkts, unabhängig davon, ob das Produkt zur Verwendung in der Forschung weiterverkauft wird oder nicht. Weitere Informationen zum Lizenzerwerb unter den genannten Patenten erhalten Sie von Business Development Department, Invitrogen Corporation, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, CA 92008, USA.