Learn More
Thermo Scientific™ MassRuler Express LR Forward and Reverse DNA Ladders
Artikelnummer. 10736231 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 bis 200 Anträge
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10736231 50 bis 200 Anträge 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10736231 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. SM1273
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Führen Sie mit diesen speziell entwickelten DNA-Leitermischungen eine schnelle und zuverlässige DNA-Quantifizierung in kurzen Abständen unter verschiedenen Elektrophoresebedingungen durch.
MassRuler Express LR Vorwärts- und Rückwärts-DNA-Leitern sind speziell für die schnelle und zuverlässige DNA-Quantifizierung bei kurzen Laufstrecken und verschiedenen elektrophoretischen Bedingungen ausgelegt. In den Vorwärts-Ausführungen ist die Masse jedes DNA-Fragments direkt-proportional zur Fragmentgröße, in den Rückwärts-Ausführungen hingegen besteht zwischen Masse und Fragmentgröße ein umgekehrt-proportionales Verhältnis.
Die Intensität des Fragments in jeder Leiter wird anhand eines Standards kalibriert, der die präzise Menge jeder Bande garantiert. Die Leitern sind Gemische aus einzelnen DNA-Fragmenten, die chromatographisch gereinigt wurden.
Besondere Eigenschaften
  • Genaue DNA-Größenbestimmung und -Quantifizierung: DNA-Leiterfragmente werden spektrophotometrisch quantifiziert
  • Schnelle und zuverlässige DNA-Quantifizierung bei kurzen Laufstrecken und verschiedenen elektrophoretischen Bedingungen
  • Klar abgegrenzte Banden:
  • Einprägsame Fragmentgrößen und -mengen
  • Gebrauchsfertig – vorgemischt mit 6x MassRuler DNA-Ladefarbstoff für die direkte Beladung und Lagerung bei Raumtemperatur
  • Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 6X Loading Dye
Kitinhalt 6X MassRuler™ DNA Loading Dye, 1mL
Menge 50 bis 200 Anträge
Lagerungsbedingungen Room temperature or at 4°C for up to 6 months. For longer periods, store at -20°C.
Produkttyp DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter
Dieses Produkt oder seine Verwendung ist durch mindestens einen Anspruch der US-Patentnummern 5.834.201, 6.680.378 und/oder 7.132.520 geschützt und im Besitz der Invitrogen Corporation. Beim Kauf dieses Produkts wird dem Käufer das nicht übertragbare Recht verliehen, die gekaufte Menge des Produkts für die interne, vom Käufer durchgeführte Forschung zu verwenden. Der Käufer darf dieses Produkt oder Materialien, die durch den Einsatz dieses Produkts hergestellt werden, nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Kommerzielle Zwecke sind alle Aktivitäten, die gegen Entgelt durchgeführt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: (1) Verwendung des Produkts bei der Herstellung; (2) Verwendung des Produkts für die Bereitstellung einer Dienstleistung, von Informationen oder Daten; (3) Verwendung des Produkts zu therapeutischen, diagnostischen oder prophylaktischen Zwecken; oder (4) Weiterverkauf des Produkts, unabhängig davon, ob das Produkt zur Verwendung in der Forschung weiterverkauft wird oder nicht. Weitere Informationen zum Lizenzerwerb unter den genannten Patenten erhalten Sie von Business Development Department, Invitrogen Corporation, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, CA 92008, USA.