Learn More
Thermo Scientific™ Long PCR-Enzym Mix
Artikelnummer. 10470280 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 U
500 U
Packungsgröße:
100 Einheiten
500 Einheiten
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10470280 500 U 500 Einheiten
10460280 100 U 100 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10470280 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. K0182
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
A unique enzyme blend for long and tricky PCR applications.
Thermo Scientific Long PCR Enzyme Mix is a unique blend of Taq DNA Polymerase and a thermostable high fidelity DNA polymerase with proofreading activity. The two enzymes synergistically generate long PCR products with greater yield and fidelity than Taq DNA Polymerase alone.
The fidelity of PCR with this enzyme mix is three times higher than with Taq DNA Polymerase. The ratio of enzymes in the Long PCR Enzyme Mix is optimized for generation of very long amplicons: up to 47 kb with viral DNA and up to 21 kb with genomic DNA templates. The specially formulated Long PCR Buffer protects DNA from depurination and nicking during long thermal cycling. The products generated with the Long PCR Enzyme Mix are mostly 3'-dA tailed. Long PCR Enzyme Mix is also used for efficient amplification of GC-rich DNA regions.
Beim Thermo Scientific Long PCR Enzyme Mix handelt es sich um eine einzigartige Mischung aus Taq DNA-Polymerase und einer thermostabilen DNA-Polymerase mit Proofreading-Aktivität. Die beiden Enzyme ermöglichen durch ihr synergetisches Zusammenwirken im Vergleich zur alleinigen Verwendung von der Taq DNA-Polymerase die Herstellung langer PCR-Produkte mit einer grösseren Ausbeute und einer höheren Genauigkeit. Die Genauigkeit der PCR mit diesem Enzym Mix ist im Vergleich zur Taq DNA-Polymerase um das 3-fache höher. Das Verhältnis der Enzyme im Long PCR Enzyme Mix ist für die Erzeugung sehr langer Amplifikate optimiert: bis zu 47 kb mit viralen DNA- und bis zu 21 kb mit genomischen DNA-Templates. Der spezielle Long PCR-Puffer schützt die DNA bei den langen PCR-Zyklen vor Depurinisierung und Nicking. Die mit dem Long PCR Enzyme Mix hergestellten Produkte haben meist einen 3x-dA-Schwanz. Der Long PCR Enzyme Mix wird auch für die effiziente Amplifikation von GC-reichen DNA-Regionen eingesetzt.
Vorteile
Lange PCR-Produkte: bis zu 47 kb viraler DNA und bis zu 21 kb genomischer DNA
Ideal für GC-reiche Templates bis zu 85%
Genauigkeit ist um den Faktor 3 höher als mit Taq DNA-Polymerase
Hohe Ausbeute
Anwendungen
Long-range-PCR
PCR von GC-reichen oder schwierigen Templates
Packungsinhalt
Long PCR Enzyme Mix beinhaltet 10x Long PCR-Puffer mit 15 mM MgCl2, 10x Long PCR-Puffer, 25 mM MgCl2 Lösung und Dimethylsulfoxid (DMSO). Geliefert mit nukleasefreiem Wasser.
Hersteller: K0182 Art.-Nr.
Beschreibung: Long PCR Enzyme Mix
Menge: 500 U (5 U/uL)
Spezifikation
Beschreibung Long PCR-Enzym Mix
Menge 500 U
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cloning
This product is licensed under one U.S. Patent No. 5,436,149 or corresponding foreign patents owned by Takara Bio, Inc.