Learn More
Thermo Scientific™ Lambda DNA/EcoRI plus HindIII Marker
GREENER_CHOICE
Führen Sie mit dieser Leiter aus 13 scharfen Banden die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung großer doppelsträngiger DNA-Fragmente in Agarosegelen durch.
121.00 CHF - 466.00 CHF
Spezifikation
Geltyp Agarose
Produkttyp DNA/EcoRI Plus Hind III Marker
Sofort einsatzbereit Nein
Gelkompatibilität Agarose-Gele
Umweltfreundliche Eigenschaften Nachhaltige Verpackung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11823953
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SM0191
5 x 50 μg
121.00 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11833953
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SM0192
25 x 50 μg
466.00 CHF
25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Lambda DNA/EcoRI+HindIII Marker wird für die Größenbestimmung linearer doppelsträngiger großer DNA-Fragmente in Agarosegelen empfohlen. Lambda-DNA wird mit dem/den entsprechenden Thermo Scientific Restriktionsenzym(en) vollständig verdaut, dann gereinigt und in Lagerpuffer gelöst. Die DNA-Fragmente des Markers weisen verschiedene klebrige Enden auf, je nach Restriktionsenzym, das zur Herstellung der Marker verwendet wurde.
Lambda-DNA/EcoRI+HindIII-Marker können radioaktiv mit T4-Polynukleotidkinase markiert werden. Alternativ kann er im Zuge der Auffüllreaktion mit Klenow-Fragment oder Klenow-Fragment exo- radioaktiv oder nicht radioaktiv markiert werden.
Besondere Eigenschaften
  • Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung großer DNA-Fragmente
  • Klar abgegrenzte Banden:
  • Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
Spezifikation
Spezifikation
Agarose
Nein
Nachhaltige Verpackung
DNA/EcoRI Plus Hind III Marker
Agarose-Gele
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Lambda DNA/EcoRI plus HindIII Marker