Learn More
Thermo Scientific™ Kpn2I (BspEI) (10 U/l)
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Lambda-DNA verdaut mit Kpn2I (BspEI), 0,7 % Agarose, 24 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'..T▵C C G G A...3'
3'..A G G C C▵T...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität:
- 1x Puffer Tango™: 33 mM Tris-Acetat (pH 7,9 bei 37°C), 10 mM Mg-Acetat, 66 mM K-Acetat und 0,1 mg/ml BSA
- Bei 55°C inkubieren
Lagerungspuffer:
- Kpn2I wird geliefert in: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 bei 25°C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Methylierungseffekte:
- Dam: möglicherweise Überlappung — keine Auswirkung
- Dcm: keine Überlappung — keine Auswirkung
- CpG: vollständige Überlappung — blockiert
- EcoKI: keine Überlappung — keine Auswirkung
- EcoBI: keine Überlappung — keine Auswirkung
Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA:
- Es sind mindestens 5 U der Enzyme für den vollständigen Verdau von 1 μg in Agarose eingebetteter Lambda-DNA in 16 Stunden erforderlich
Kompatible Enden:
- BshTI, BsaWI, Cfr9I, Cfr10I, Eco88I, NgoMIV, SgrAI
Hinweis:
Inkubation bei 37°C ergibt 50% Aktivität.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 10 U/μl |
| Methylierungsempfindlichkeit | Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive |
| Enzym | Kpn2I (BspEI) |
| Kompatibler Puffer | 10x Puffer Tango |
| Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung | Ja |
| Optimale Reaktionstemperatur | 55°C |
| Typ IIS RE | Nein |
| Menge | 500 E |
| Produkttyp | Restriktionsenzym |
| Forschungskategorie | Herkömmliches Klonen |