Learn More
Thermo Scientific™ Hin1I (BsaHI) (10 U/μL)
Artikelnummer. 10309699 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
300 IE
Packungsgröße:
300 Einheiten
Artikelnummer. 10309699
Marke: Thermo Scientific™ ER0471
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Schneiden Sie an GR^CGYC-Stellen mit dem Restriktionsenzym Hin1I (BsaHI), das am besten bei 37°C im G-Puffer schneidet (Isoschizomere: AcyI, BsaHI, BssNI, BstACI, Hsp92I).
Lambda-DNA verdaut mit Hin1I (BsaHI), 1 % Agarose, 40 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Besondere Eigenschaften
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für CpG-Methylierung und Dam-Methylierung, nicht empfindlich für CpG-Methylierung und Dam-Methylierung, Not Dam Methylation-Sensitive
Enzym Hin1I (BsaHI)
Kompatibler Puffer 10x Puffer G
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge 300 IE
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen