Learn More
Thermo Scientific™ FspBI (BfaI) (10 U/μL)
Artikelnummer. p-4521712 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
2500 E
500 E
Packungsgröße:
1 Stück
500 Einheiten
Artikelnummer. 10130790
Marke: Thermo Scientific™ ER1761
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Das FspBI (BfaI) Restriktionsenzym erkennt C^TAG-Standorte und schneidet am besten bei 37° C im Tango-Puffer (Isoschizomere: BfaI, MaeI, XspI).
Lambda-DNA verdaut mit FspBI (BfaI), 0,7 % Agarose, 13 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Über 80 % der verdauten DNA-Fragmente können ligiert und über 95 % dann erneut in einem Reaktionsgemisch mit 20 bis 40 Units T4 DNA-Ligase/1 μg der Fragmente und 10 % PEG bei einer 5′-Termini-Konzentration von 0,13 μM nach einem 50-fachen Verdau (3 U/μg DNA x 17 h) mit BfuI FspBI (BfaI) geschnitten werden.
5'...C▵T A G...3'
3'...G A T▵C...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität:
  • 1x Buffer Tango™:33 mM Tris-Acetat (pH 7,9 bei 37°C), 10 mM Mg-Acetat, 66 mM K-Acetat und 0,1 mg/ml BSA
  • Bei 37°C inkubieren
Lagerungspuffer:
  • FspBI wird geliefert in: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 bei 25°C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Methylierungseffekte:
  • Dam: möglicherweise Überlappung — keine Auswirkung
  • Dcm: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • CpG: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoKI: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoBI: keine Überlappung — keine Auswirkung
Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA:
  • Es sind mindestens 10 U der Enzyme für den vollständigen Verdau von 1 μg in Agarose eingebetteter Lambda-DNA in 4 Stunden erforderlich
Hinweis:
Die Spaltung mit FspBI wird durch überlappende dam-Methylierung behindert. Verwenden Sie zur Vermeidung von dam-Methylierung einen dam-, dcm-Stamm wie z. B. GM2163 (Nr. M0099).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
Enzym FspBI (BfaI)
Kompatibler Puffer 10x Puffer Tango
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge 500 E
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen