Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest Kpn2I
Artikelnummer. 10568920 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100μ L (100 Reaktionen)
Packungsgröße:
100 Reaktionen
Artikelnummer. 10568920
Marke: Thermo Scientific™ FD0534
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Einfache, doppelte oder mehrfache DNA-Verdauung innerhalb von 5 bis 15 Minuten mit dieser weiterentwickelten Reihe von Restriktionsenzymen, die in einem Universalpuffer zu 100 % aktiv sind.
Lambda-DNA verdaut mit Kpn2I, 0,7 % Agarose, 24 Spaltstellen
FastDigest Enzyme sind fortschrittliche schnelle Restriktionsenzyme, die im FastDigest Universalpuffer und im FastDigest Green Reaktionspuffer alle zu 100 % aktiv sind.
Der Universalpuffer ermöglicht einen schnellen Einzel-, Doppel- oder Mehrfach-Verdau von DNA innerhalb von 5 bis 15 Minuten ohne erforderlichen Pufferwechsel oder anschließende DNA-Reinigungsschritte. DNA-modifizierende Enzyme wie das Klenow-Fragment, T4 DNA-Ligase, alkalische Phosphatasen und T4 DNA-Polymerase besitzen alle im FastDigest-Puffer eine uneingeschränkte Aktivität. Aus diesem Grund können Enzyme für nachfolgende Anwendungen direkt dem FastDigest-Reaktionsgemisch hinzugefügt werden.
Als zusätzliche Erleichterung enthält FastDigest Green Buffer ein Dichtereagenz und zwei Tracking-Farbstoffe zum direkten Auftragen der verdauten Reaktionsprodukte auf ein Gel.
Kurze Inkubationszeiten und eine optimale Zusammensetzung des FastDigest-Universalpuffers verhindern das Auftreten von Star-Aktivitäts-Effekten.
Highlights
  • 100 % Aktivität aller FastDigest-Enzyme im Universalpuffer
  • 100 % Pufferkompatibilität mit Folgeanwendungen
  • Vollständiger Verdau in 5 bis 15 Minuten
  • Direktes Auftragen auf Gele möglich
  • Keine Star-Aktivität
  • 176 FastDigest-Enzyme erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • FastDigest Kpn2I (100 μL)
• 10X FastDigest Buffer (1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL)
Store at –20°C.
Methylierungsempfindlichkeit Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
Enzym Kpn2I
Kompatibler Puffer 10x FastDigest Puffer/FastDigest Green Puffer
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge 100μ L (100 Reaktionen)
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen
Produktlinie FastDigest
Überhang 5' protruding ends
Inactivation Temperature 80°C