Learn More
Thermo Scientific™ Eco24I (BanII) (10 U/μL)
Schneiden Sie an GRGCY^C-Stellen mit dem Restriktionsenzym Eco24I (BanII), das am besten bei 37°C im Tango-Puffer schneidet (Isoschizomere: BanII, EcoT38I, FriOI).
Marca: Thermo Scientific™ ER0281
Detalles adicionales : Gewicht : 0.00900kg
Descripción
Lambda-DNA verdaut mit Eco24I (BanII), 0,7 % Agarose, 7 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Besondere Eigenschaften
- Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
- Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
- Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
- BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
- Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Especificaciones
10 U/μl | |
Eco24I (BanII) | |
Ja | |
Nein | |
Herkömmliches Klonen |
Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive | |
10x Puffer Tango | |
37°C | |
Restriktionsenzym |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.