Learn More
Thermo Scientific™ dNTP-Gemisch (jeweils 25 mM)
Thermo Scientific™ dNTP-Gemisch, jeweils 25 mM dATP, dTTP, dCTP und dGTP.
Marke:  Thermo Scientific™ R1122
Artikelnummer. 15727546
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ dNTP-Gemisch enthält jeweils 25 mM dATP, dTTP, dCTP und dGTP.
Für den direkten Einsatz in PCR, reverser Transkription und anderen Anwendungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
> 99 %
Standard PCR
Unmarkiert
5 × 1 ml