Learn More
Thermo Scientific™ Csp6I (CviQI) (10 U/μL)
Schneiden Sie an G^TAC-Stellen mit dem Restriktionsenzym Csp6I (CviQI), das am besten bei 37°C im B-Puffer schneidet (Isoschizomere: AfaI, CviQI, RsaNI).
Marke: Thermo Scientific™ ER0211
Additional Details : Gewicht : 1.51950kg
Beschreibung
Lambda-DNA verdaut mit Csp6I (CviQI), 1,4% Agarose, 113 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Besondere Eigenschaften
- Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
- Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
- Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
- BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
- Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Spezifikation
10 U/μl | |
Csp6I (CviQI) | |
Ja | |
Nein | |
Herkömmliches Klonen |
Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive | |
10x Puffer B | |
37°C | |
Restriktionsenzym |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.