Learn More
Thermo Scientific™ CpoI (RsrII) (10 U/μL)
Artikelnummer. p-4521668 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 E
200 U
Packungsgröße:
1000 Einheiten
200 Einheiten
Artikelnummer. 10319709
Marke: Thermo Scientific™ ER0741
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Das Restriktionsenzym CpoI (RsrII) erkennt CG^GWCCG-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im Tango-Puffer (Isoschizomere: CspI, Rsr2I, RsrII).
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'...C G▵G W C C G...3'
3'...G C C W G▵G C...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität:
  • 1x Buffer Tango:33 mM Tris-Acetat (pH 7,9 bei 37°C), 10 mM Mg-Acetat, 66 mM K-Acetat und 0,1 mg/ml BSA
  • Bei 37°C inkubieren
Lagerungspuffer:
  • CpoI wird geliefert in:10 mM Tris-HCl (pH 7,4 bei 25°C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden:
  • Nach 50-fachem Verdau mit CpoI können über 95 % der DNA-Fragmente ligiert und erneut geschnitten werden
Methylierungseffekte:
  • Dam: keine Überlappung – keine Auswirkung
  • Dcm: keine Überlappung – keine Auswirkung
  • CpG: vollständige Überlappung – blockiert
  • EcoKI: keine Überlappung – keine Auswirkung
  • EcoBI: keine Überlappung – keine Auswirkung
Kompatible Enden:
  • Cfr13I, Eco47I, Psp5II, SanDI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
Enzym CpoI (RsrII)
Kompatibler Puffer 10x Puffer Tango
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge 200 U
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen