Learn More
Thermo Scientific™ Cfr9I Buffer (10X)
Artikelnummer. 10681811 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10681811 1 ml 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10681811 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. B02
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Optimieren Sie mit diesem Puffer, der für eine bessere Stabilität mit BSA vorgemischt wurde, die Verdauung mit dem Restriktionsenzym Cfr9I.
Für eine konsistente Enzymleistung enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer BSA, wodurch die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert wird und Schadstoffe, die eventuell in DNA-Vorbereitungen vorhanden sein können, gebunden werden. Mehrere Einfrier- und Auftauvorgänge der Puffer bewirken keine BSA-Ausscheidung.
Restriktionsenzyme zeigen im empfohlenen Puffer 100 % ihrer zertifizierten Aktivität.
Die folgenden Enzyme benötigen für eine optimale Verdauung einzigartige Puffer: 
  • AarI 
  • AjiI 
  • BamHI 
  • BfuI 
  • Bpu10I 
  • BseXI 
  • Bsp143I 
  • Cfr9I 
  • Cfr10I 
  • Eam1105I 
  • Ecl136II 
  • Eco52I 
  • EcoRI 
  • KpnI 
  • Lsp1109I 
  • PacI 
  • PasI 
  • Ppu21I 
  • SacI 
  • ScaI 
  • SdaI 
  • SduI 
  • SgeI 
  • TaqI 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10X
Menge 1 ml
Produkttyp Cfr9I-Puffer
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen