Learn More
Thermo Scientific™ BstXI (10 U/μL)
Schneiden Sie an CCANNNNN^NTGG-Stellen mit dem Restriktionsenzym BstXI, das am besten bei 55°C im O-Puffer schneidet.
Marca: Thermo Scientific™ ER1022
Detalles adicionales : Gewicht : 0.01000kg
Descripción
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'...C C A N N N N N▵N T G G...3'
3'...G G T N▵N N N N N A C C...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität:
- b1X Puffer O: 50 mM Tris-HCl (pH 7,5 bei 37°C), 10 mM MgCl2, 100 mM NaCl und 0,1 mg/ml BSA
- Bei 55°C inkubieren
Lagerungspuffer:
- BstXI wird geliefert in: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 bei 25°C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden:
- Nach 50-fachem Verdau mit BstXI können ungefähr 95 % der DNA-Fragmente ligiert und erneut geschnitten werden
Methylierungseffekte:
- Dam: keine Überlappung — keine Auswirkung
- Dcm: kann überlappen — Spaltung behindert
- CpG: keine Überlappung — keine Auswirkung
- EcoKI: keine Überlappung — keine Auswirkung
- EcoBI: keine Überlappung — keine Auswirkung
Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA:
- Es sind mindestens 5 Units der Enzyme für den vollständigen Verdau von 1 μg in Agarose eingebetteter Lambda-DNA in 16 Stunden erforderlich
Hinweis:
Inkubation bei 37°C ergibt 50% Aktivität. Ein mehr als 15-facher Überverdau mit BstXI kann zu Star-Aktivität führen. BstXI-Spaltung wird durch überlappende dcm-Methylierung behindert. Verwenden Sie zur Vermeidung von dcm-Methylierung einen dam-, dcm-Stamm wie z. B. GM2163 (Nr. M0099).
Especificaciones
10 U/μl | |
BstXI | |
Ja | |
Nein | |
Restriktionsenzym |
Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive | |
10x Puffer O | |
37°C | |
2500 E | |
Herkömmliches Klonen |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.