Learn More
Thermo Scientific™ Bsp143I (Sau3AI) (10 U/μL)
Artikelnummer. p-4521536 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1.500 Einheiten
300 E
Packungsgröße:
300 Einheiten
Artikelnummer. 10631811
Marke: Thermo Scientific™ ER0781
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Schneiden Sie an ^GATC-Stellen mit dem Restriktionsenzym Bsp143I (Sau3AI), das am besten bei 37°C in seinem eigenen einzigartigen Puffer schneidet (Isoschizomere: BfuCI, BssMI, BstKTI, BstMBI, DpnII, Kzo9I, NdeII, Sau3AIm).
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'...▵G A T C ...3'
3'... C T A G▵...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität:
  • 1x Puffer Bsp143I: 33 mM Tris-Acetat (pH 7,9 bei 37°C), 10 mM Mg-Acetat, 66 mM K-Acetat 0,02 % Triton X-100 und 0,1 mg/ml BSA
  • Bei 37°C inkubieren
Lagerungspuffer:
  • Bsp143I wird geliefert in: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 bei 25°C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden:
  • Nach 50-fachem Verdau mit Bsp143I können über 95 % der DNA-Fragmente ligiert und erneut geschnitten werden
Methylierungseffekte:
  • Dam: vollständige Überlappung — keine Auswirkung
  • Dcm: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • CpG: möglicherweise Überlappung — blockiert
  • EcoKI: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoBI: kann überlappen — keine Auswirkung
Hinweis:
DpnI, Bsp143I und MboI erkennen alle dieselbe Sequenz, weisen jedoch unterschiedliche Methylierungsempfindlichkeiten und Spaltungsstellen auf. Kompatible Enden: BamHI, BclI, BglII, PsuI.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
Enzym Bsp143I (Sau3AI)
Kompatibler Puffer Spezial-Puffer (10x Puffer Bsp143I (Sau3AI))
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge 300 E
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen