Learn More
Thermo Scientific™ BseXI (BbvI) (3 U/μL)
Schneiden an GCAGC(8/12)^-Stellen mit dem Restriktionsenzym BseXI (BbvI), das am besten bei 65°C in seinem eigenen einzigartigen Puffer schneidet (Isoschizomere: BbvI, BstV1I).
Marke:  Thermo Scientific™ ER1452
Additional Details : Gewicht : 0.00900kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10714111
  • 340.00 CHF / 500 Einheiten
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'...G C A G C (N)8▵...3'
3'...C G T C G (N)12▵...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität:
  • 1x Puffer BseXI: 50 mM Tris-HCl (pH 7,5 bei 37 °C), 2 mM MgCl2, 100 mM NaCl und 0,1 mg/ml BSA
  • Bei 65 °C inkubieren
  • Um einen effizienteren Verdau zu gewährleisten, führen Sie die Spaltreaktion unter Paraffinöl durch.
Lagerungspuffer:
  • BseXI wird geliefert in:10 mM Tris-HCl (pH 7,4 bei 25 °C), 200 mM NaCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden:
  • Nach 10-fachem Verdau mit BseXI können über 95 % der DNA-Fragmente ligiert und erneut geschnitten werden
Methylierungseffekte:
  • Dam: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • Dcm: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • CpG: möglicherweise Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoKI: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoBI: möglicherweise Überlappung — Auswirkung unbestimmt
Hinweis:
Mit pBR322 DNA (Nr. SD0041) analysiert. Inkubation bei 37 °C ergibt 10% Aktivität. Ein mehr als 40-facher Überverdau mit BseXI kann zu Star-Aktivität führen. BseXI kann mit der gespaltenen DNA verbunden bleiben. Dies kann eine DNA-Bandenverlagerung während der Elektrophorese zur Folge haben. Verwenden Sie zur Vermeidung atypischer DNA-Bandenmuster die 6X DNA Ladepuffer & SDS-Lösung für die Probenvorbereitung, oder erhitzen Sie vor der Elektrophorese die verdaute DNA in Gegenwart von SDS.
Spezifikation
Spezifikation
3 U/μl
65 °C
500 U
BseXI (BbvI