Learn More
Thermo Scientific™ BseXI (BbvI) (3 U/μL)
Schneiden an GCAGC(8/12)^-Stellen mit dem Restriktionsenzym BseXI (BbvI), das am besten bei 65°C in seinem eigenen einzigartigen Puffer schneidet (Isoschizomere: BbvI, BstV1I).
Marke: Thermo Scientific™ ER1451
Additional Details : Gewicht : 0.00800kg
Beschreibung
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'...G C A G C (N)8▵...3'
3'...C G T C G (N)12▵...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität:
- 1x Puffer BseXI: 50 mM Tris-HCl (pH 7,5 bei 37°C), 2 mM MgCl2, 100 mM NaCl und 0,1 mg/ml BSA
- Bei 65°C inkubieren
- Um eine effizientere Verdauung zu gewährleisten, führen Sie die Spaltreaktion unter Paraffinöl durch.
Lagerungspuffer:
- BseXI wird geliefert in:10 mM Tris-HCl (pH 7,4 bei 25°C), 200 mM NaCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden:
- Nach 10-fachem Verdau mit BseXI können über 95 % der DNA-Fragmente ligiert und erneut geschnitten werden
Methylierungseffekte:
- Dam: keine Überlappung — keine Auswirkung
- Dcm: keine Überlappung — keine Auswirkung
- CpG: möglicherweise Überlappung — keine Auswirkung
- EcoKI: keine Überlappung — keine Auswirkung
- EcoBI: möglicherweise Überlappung — Auswirkung unbestimmt
Hinweis:
Mit pBR322 DNA (#SD0041) analysiert. Inkubation bei 37°C ergibt 10 % Aktivität. Ein mehr als 40-facher Überverdau mit BseXI kann zu Star-Aktivität führen. BseXI kann mit der gespaltenen DNA verbunden bleiben. Dies kann eine DNA-Bandenverlagerung während der Elektrophorese zur Folge haben. Verwenden Sie zur Vermeidung atypischer DNA-Bandenmuster die 6X DNA Ladefarbstoff & SDS-Lösung für die Probenvorbereitung, oder erhitzen Sie vor der Elektrophorese die verdaute DNA in Gegenwart von SDS.
Spezifikation
3 U/µl | |
BseXI (BbvI) | |
Ja | |
Ja | |
Restriktionsenzym |
Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive | |
Spezial-Puffer (10x Puffer BseXI (BbvI)) | |
65°C | |
100 E | |
Narbenloses Klonen |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.