Learn More
Thermo Scientific™ BseNI (BsrI) (10 U/μL)
Product Code. p-4521387 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Menge:
1000 E
5000 E
Unit Size:
1000 Einheiten
5000 Einheiten
Product Code. 10161270
Brand: Thermo Scientific™ ER0881
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Schneiden Sie an ACTGG(1/-1)^-Stellen mit dem Restriktionsenzym BseNI (BsrI), das am besten bei 65°C im B-Puffer schneidet (Isoschizomere: Bse1I, BsrI, BsrSI).
Thermo Scientific™ Fermentas BseNI (BsrI) ist als FastDigest™™ Enzym erhältlich, geliefert mit 10x Puffer B (1,0 und 2x 1,0 ml) und 10x Puffer Tango™ (1,0 ml).
5'...A C T G G N▵...3'
3'...T G A C▵C N ...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität:
  • 1x Puffer B: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 bei 37 °C), 10 mM MgCl2 und 0,1 mg/ml BSA
  • Bei 65 °C inkubieren
  • Um einen effizienteren Verdau zu gewährleisten, führen Sie die Spaltreaktion unter Paraffinöl durch.
Lagerungspuffer:
  • BseNI wird geliefert in: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 bei 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden:
  • Nach 50-fachem Verdau mit BseNI können über 95 % der DNA-Fragmente ligiert und erneut geschnitten werden
Methylierungseffekte:
  • Dam: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • Dcm: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • CpG: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoKI: möglicherweise Überlappung — Auswirkung unbestimmt
  • EcoBI: möglicherweise Überlappung — Auswirkung unbestimmt
Hinweis:
Inkubation bei 37 °C ergibt eine Aktivität unter 10 %.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
Enzym BseNI (BsrI)
Kompatibler Puffer 10x Puffer B
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 65°C
Typ IIS RE Ja
Menge 1000 E
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Narbenloses Klonen