Learn More
Thermo Scientific™ Bpu10I (5 U/μL)
Schneiden Sie an CCTNAGC(-5/-2)^-Stellen mit dem Restriktionsenzym Bpu10I, das am besten bei 37°C im Spezial-Puffer schneidet.
Marke: Thermo Scientific™ ER1181
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Lambda-DNA verdaut mit Bpu10I, 0,7 % Agarose, 19 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Besondere Eigenschaften
- Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
- Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
- Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
- BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
- Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Spezifikation
5 U/µl | |
Bpu10I | |
Ja | |
Nein | |
Herkömmliches Klonen |
Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive | |
Spezial-Puffer (10x Puffer Bpu10I) | |
37°C | |
Restriktionsenzym |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.