Learn More
Thermo Scientific™ BoxI (PshAI) (10 U/μL)
Artikelnummer. 10349879 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
500 Einheiten
Packungsgröße:
500 Einheiten
Artikelnummer. 10349879
Marke: Thermo Scientific™ ER1431
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Schneiden Sie an GACNN^NNGTC-Stellen mit dem Restriktionsenzym BoxI (PshAI), das am besten bei 37°C im Tango-Puffer schneidet (Isoschizomere: BstPAI, PshAI).
Lambda-DNA verdaut mit BoxI (PshAI), 1 % Agarose, 7 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Besondere Eigenschaften
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
Enzym BoxI (PshAI)
Kompatibler Puffer 10x Puffer Tango
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge 500 Einheiten
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen