Learn More
Thermo Scientific™ BamHI-Lsp1109I Buffer (10X)
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Für eine konsistente Enzymleistung enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer BSA, wodurch die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert wird und Schadstoffe, die eventuell in DNA-Vorbereitungen vorhanden sein können, gebunden werden. Mehrere Einfrier- und Auftauvorgänge der Puffer bewirken keine BSA-Ausscheidung.
Restriktionsenzyme zeigen im empfohlenen Puffer 100 % ihrer zertifizierten Aktivität.
Die folgenden Enzyme benötigen für eine optimale Verdauung einzigartige Puffer:
- AarI
- AjiI
- BamHI
- BfuI
- Bpu10I
- BseXI
- Bsp143I
- Cfr9I
- Cfr10I
- Eam1105I
- Ecl136II
- Eco52I
- EcoRI
- KpnI
- Lsp1109I
- PacI
- PasI
- Ppu21I
- SacI
- ScaI
- SdaI
- SduI
- SgeI
- TaqI
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 10X |
| Menge | 1.0 x 5 ml |
| Produkttyp | BamHI-Lsp1109I-Puffer |
| Forschungskategorie | Herkömmliches Klonen |