Learn More
Thermo Scientific™ Aminoallyl-UTP Solution (50 mM)
Führen Sie während der In-vitro-Transkription mit dem modifizierten Nukleotid Aminoallyl-UTP eine enzymatische indirekte nichtradioaktive Markierung von RNA durch.
Marke: Thermo Scientific™ R1091
Additional Details : Gewicht : 0.00550kg
Beschreibung
Aminoallyl-UTP (5-[3-Aminoallyl]-2'-Uridin-5'-Triphosphat) wird als 50 mM wässrige Lösung geliefert, die mit NaOH auf pH 7,0 titriert wird.
Aminoallyl-UTP kann enzymatisch mittels T7-, T3- und SP6-RNA-Polymerase in RNA eingebaut werden. Die entstehende aminhaltige RNA kann anschließend mithilfe eines beliebigen aminreaktiven fluoreszierenden Farbstoffs, Biotin oder Hapten markiert werden.
Aminoallyl-UTP kann enzymatisch mittels T7-, T3- und SP6-RNA-Polymerase in RNA eingebaut werden. Die entstehende aminhaltige RNA kann anschließend mithilfe eines beliebigen aminreaktiven fluoreszierenden Farbstoffs, Biotin oder Hapten markiert werden.Empfohlen für:
Indirekte nicht radioaktive enzymatische Markierung von RNA während der In-vitro-Transkription.
Spezifikation
Aminoallyl-UTP Solution, 50 mM (50 μL) Store at –20°C. |
|
Non-Radioactive Labeling | |
Aminoallyl | |
50 µl | |
Liquid |
50 mM | |
Direkte Markierung | |
Aminoallyl-UTP-Lösung | |
Dry Ice |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.