Learn More
Thermo Scientific™ AarI (2 U/μl)
Schneiden Sie an CACCTGC(4/8)^-Stellen mit dem Restriktionsenzym Aarl, das am besten bei 37°C in seinem eigenen einzigartigen (+Oligo) Puffer schneidet.
Marke: Thermo Scientific™ ER1582
481.29 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21978" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.51950kg
Beschreibung
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'...C A C C T G C (N)4▵...3'
3'...G T G G A C G (N)8▵...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität:
- [1x Puffer AarI] + Oligonukleotid:
- [10 mM Bis-Tris Propan-HCl (pH 6,5 bei 37°C), 10 mM MgCl2, 100 mM KCl, 0,1 mg/ml BSA] + 0,5 μM Oligonukleotid (siehe Hinweis)
- Bei 37°C inkubieren
Lagerungspuffer:
- AarI wird geliefert in:
- 10 mM Kaliumphosphat (pH 7,4 bei 25°C), 100 mM KCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden:
- Nach 10-fachem Verdau mit AarI können über 95 % der DNA-Fragmente ligiert und erneut geschnitten werden
Methylierungseffekte:
- Dam: keine Überlappung — keine Auswirkung
- Dcm: keine Überlappung — keine Auswirkung
- CpG: kann überlappen — Schneiden ist beeinträchtigt
- EcoKI: keine Überlappung — keine Auswirkung
- EcoBI: möglicherweise Überlappung — Auswirkung unbestimmt
Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA:
- Es sind mindestens 5 Units der Enzyme für den Verdau von 1 μg in Agarose eingebetteter Lambda-DNA in 16 Stunden erforderlich
Hinweis:
Für die Spaltung mit AarI werden mindestens zwei Kopien seiner Erkennungssequenz benötigt. Die Aufnahme von 0,5 μM Oligonukleotid mit der AarI-Erkennungssequenz im Reaktionsgemisch verbessert die Spaltung von DNA beträchtlich, vor allem die Spaltung von DNA mit einer einzelnen AarI-Stelle. Dennoch ist die vollständige Spaltung einiger Substrate mit AarI schwer zu erreichen. Ein mehr als 10-facher Überverdau mit AarI kann zu Star-Aktivität führen. AarI kann mit der gespaltenen DNA verbunden bleiben. Dies kann eine DNA-Bandenverlagerung während der Elektrophorese zur Folge haben. Verwenden Sie zur Vermeidung atypischer DNA-Bandenmuster die 6X DNA Ladefarbstoff & SDS-Lösung für die Probenvorbereitung, oder erhitzen Sie vor der Elektrophorese die verdaute DNA in Gegenwart von SDS.
Spezifikation
2 U/µl | |
AarI | |
Ja | |
Nein | |
Restriktionsenzym |
Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive | |
Spezial-Puffer (10x Puffer AarI) | |
37°C | |
125 E | |
Herkömmliches Klonen |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.