Learn More
Masterflex™ FEP-Schläuche
Artikelnummer. p-7161081
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
8,0 mm
Dicke (metrisch):
0,4 mm
0,8 mm
Packungsgröße:
7.50 Meter
Artikelnummer. 15418712
Marke: Masterflex™ 0640660
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für den Transfer von Hochtemperatur- oder stark korrosiven Materialien.
  • Anwendungen: Ideal für anspruchsvolle Labor-, Chemie-, Elektro-, mechanische, pharmazeutische und Automobilanwendungen.
  • Hervorragend geeignet für den Transfer von Materialien unter extremen Temperaturen oder stark korrosiven Stoffen.
  • Geeignet für hochreine Arbeit
  • Chemisch inert.
  • Nicht toxisch.
  • Hitzebeständig.
  • Niedriger Reibungskoeffizient.
  • Keine Materialverschlechterung über die Zeit.
  • Robust, kann jedoch noch bei niedrigen Temperaturen gebogen werden.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Europäisches Arzneibuch;Nicht-DEHP;NSF-51;ADCF;FDA;Nicht-Phthalat;USP;3A;NSF-61
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 0,8 mm
Material FEP
Außendurchmesser (metrisch) 1,6 mm
Gesamtlänge (metrisch) 7,6 m
Dicke (metrisch) 0,4 mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -270 °C
Sterilisationsmethode Autoklav, ETO oder trockene Hitze
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 500 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 204 °C