Learn More
Masterflex™ FEP-Schläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
8,0 mm
Dicke (metrisch):
0,4 mm
0,8 mm
Packungsgröße:
7.50 Meter
Beschreibung
- Anwendungen: Ideal für anspruchsvolle Labor-, Chemie-, Elektro-, mechanische, pharmazeutische und Automobilanwendungen.
- Hervorragend geeignet für den Transfer von Materialien unter extremen Temperaturen oder stark korrosiven Stoffen.
- Geeignet für hochreine Arbeit
- Chemisch inert.
- Nicht toxisch.
- Hitzebeständig.
- Niedriger Reibungskoeffizient.
- Keine Materialverschlechterung über die Zeit.
- Robust, kann jedoch noch bei niedrigen Temperaturen gebogen werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Europäisches Arzneibuch;Nicht-DEHP;NSF-51;ADCF;FDA;Nicht-Phthalat;USP;3A;NSF-61 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 8,0 mm |
| Material | FEP |
| Außendurchmesser (metrisch) | 9,6 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7,6 m |
| Dicke (metrisch) | 0,8 mm |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -270 °C |
| Sterilisationsmethode | Autoklav, ETO oder trockene Hitze |
| Farbe | Durchscheinend |
| Mehr anzeigen |