Learn More
Masterflex™ FEP-Schläuche
Artikelnummer. 12645730
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3.2 mm
6.4 mm
9.6 mm
11.1 mm
Packungsgröße:
1 Stück
7.50 Meter
Artikelnummer. 12645730
Marke: Masterflex™ 0645009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für den Transfer Materialien unter extremen Temperaturen oder stark korrosiven Stoffen.
  • FEP-Schläuche
  • Ideal für anspruchsvolle Labor-, Chemie-, Elektro-, mechanische, pharmazeutische und Automobilanwendungen
  • Auch für hochreine Arbeiten geeignet
  • Chemisch inert, ungiftig, hitzebeständig, mit niedrigem Reibungskoeffizienten
  • Keine Materialverschlechterung über die Zeit.
  • Robust, kann jedoch noch bei -454 °F (-270 °C) gebogen werden
  • Durchscheinend
  • Zertifikate: Das Harz ist FDA-konform (21 CFR 177.1550)
  • Hergestellt in einer Einrichtung mit ISO 9001-2008-Zulassung
  • Temperaturbereich: -454 bis +400 °F (-270 bis +205 °C)
  • Sterilisierbar durch Autoklavieren, mit Ethylenoxid oder Heißluft.
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 3/8 in.
Innendurchmesser (metrisch) 9.6 mm
Material FEP
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1/2 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 12.7 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 7.6 m
Dicke (angloamerikanisch) 1/16 in.
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Übertragung von Materialien mit extremen Temperaturen oder stark korrosiven Materialien
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -454 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -270 °C
Sterilisationsmethode Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 210 psi
Max. Operating Temperature (English) 400 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 204 °C
Produkttyp FEP-Schläuche