Learn More
Masterflex™ FEP-Schläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3.2 mm
6.4 mm
9.6 mm
11.1 mm
Packungsgröße:
1 Stück
7.50 Meter
Beschreibung
- FEP-Schläuche
- Ideal für anspruchsvolle Labor-, Chemie-, Elektro-, mechanische, pharmazeutische und Automobilanwendungen
- Auch für hochreine Arbeiten geeignet
- Chemisch inert, ungiftig, hitzebeständig, mit niedrigem Reibungskoeffizienten
- Keine Materialverschlechterung über die Zeit.
- Robust, kann jedoch noch bei -454 °F (-270 °C) gebogen werden
- Durchscheinend
- Zertifikate: Das Harz ist FDA-konform (21 CFR 177.1550)
- Hergestellt in einer Einrichtung mit ISO 9001-2008-Zulassung
- Temperaturbereich: -454 bis +400 °F (-270 bis +205 °C)
- Sterilisierbar durch Autoklavieren, mit Ethylenoxid oder Heißluft.
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/8 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3.2 mm |
| Material | FEP |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/4 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6.4 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 25 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7.6 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 1/16 in. |
| Dicke (metrisch) | 1.6 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Übertragung von Materialien mit extremen Temperaturen oder stark korrosiven Materialien |
| Mehr anzeigen |