Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon S3™ E-3603 Schläuche
Hat hohe Toleranzen und Lot-zu-Lot-Konstanz, die reproduzierbare Ergebnisse in Ihrem Labor liefern. Es ist ungiftig und nicht verunreinigend und weniger durchlässig als Gummischläuche. Die glasig-glatte Innenbohrung hilft, Anhaftungen zu vermeiden.
Marke: Saint Gobain Life Sciences ACF00025-C
Additional Details : Gewicht : 2.61900kg
Beschreibung
- Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
- Ungiftig und nicht kontaminierend
- Glatte, polierte Innenwand
- Mit biologischen Weichmachern
- Enthält keine Phthalate und kein BPA
Spezifikation
Tubing | |
Ja | |
8 mm | |
0.6 in. | |
49.2 ft. | |
0.16 in. | |
Übertragung von Flüssigkeiten unter Druck oder hohen Temperaturen in der Chemie-, Pharma-, Mechanik-, Elektrik- und Automobilbranche | |
Steril | |
2,5 bar | |
23 °C |
USP-Klasse VI, FDA-Kriterium, FDA | |
0.31 in. | |
Kunststoff ohne DEHP | |
16 mm | |
15 m | |
4 mm | |
Je 1 | |
Durchscheinend | |
73.4°F |