Learn More
Bohlender™ BOLA™ FEP-Schläuche
Artikelnummer. 15213189
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.8 mm
3.96 mm
4 mm
5.6 mm
10 mm
Außendurchmesser (metrisch):
1.6 mm
6 mm
6.35 mm
8 mm
12 mm
Maximaler Druck:
112 bar
22 bar
48 bar
56 bar
67 bar
Dicke (metrisch):
0.4 mm
1.00 mm
1 mm
1.2 mm
Packungsgröße:
1 Meter
5 Meter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Maximaler Druck Dicke (metrisch) Packungsgröße
15213189 0.8 mm 1.6 mm 112 bar 0.4 mm 5 Meter
10687331 4 mm 6 mm 56 bar 1 mm 1 Meter
10527702 10 mm 12 mm 22 bar 1.00 mm 1 Meter
10751582 3.96 mm 6.35 mm 67 bar 1.2 mm -
10218790 5.6 mm 8 mm 48 bar 1.2 mm 1 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15213189 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. S181504
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Perfekt für aggressive und reine Flüssigkeiten oder Gase. FEP-Schläuche bieten eine nahezu universelle chemische Beständigkeit und sind frei von extrahierbaren Substanzen.
  • Transparenter gasdichter Schlauch
  • Nicht porös
  • Nahezu universelle chemische Beständigkeit
  • Frei von extrahierbaren Substanzen
  • Physiologisch sicher
  • Nicht-klebende Oberfläche
  • Sehr gute Gleiteigenschaften
  • Sehr gute dielektrische Eigenschaften
  • Flammenhemmend gemäß UL94V0
  • Sauerstoffgehalt über 95
  • Beständig gegen Strahlung und Wettereinflüsse
  • Kann in Autoklaven sterilisiert werden
  • Mechanische Festigkeit auch bei hohen Temperaturen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA, USP-Klasse VI
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 0.8 mm
Material FEP
Außendurchmesser (metrisch) 1.6 mm
Dicke (metrisch) 0.4 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Perfekte Schlauchleitung für aggressive und reine Flüssigkeiten oder Gase
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -270 °C
Verpackungsmenge 1/Packung
Farbe Durchsichtig
Maximaler Druck 112 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C