Learn More
Hirschmann™ Entladungsröhrchen-Einheit mit Luer-Lock-Anschluss
Dispensierdüse mit FEP-Schlauch und Luer-Lock-Anschluss zur Verwendung mit Ceramus™ und Opus™-Spendern.
Marke:  Hirschmann™ 9313029
84.58 CHF gültig bis 2025-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10293621
  • 133.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Geführter Schlauch
  • Verschraubbar
  • Mit Luer-Lock-Verbindungsstück für die Filtration
Spezifikation
Spezifikation
Entladungsschläuche-Einheit
FEP, PFA
Ceramus, Opus dos, Akkuantrieb-Auswurfeinheit Dispenser
Luer-Lock-Verbinder
Dokumentation
Product Guides
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Entladungsröhrchen-Einheit mit Luer-Lock-Anschluss > Zur Verwendung mit Ceramus, Opus dos, Akkuantrieb-Auswurfeinheit-Spendern