Spezifikation
| Typ | Einlassschlauchkit |
| Enthält | 1,5 ml-Schläuche mit 4,2 mm ID x 3,1 mm AD, UNF 5/16 in. Stecker, 2 x Mutter, 2 x Ferrule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4,21 mm |
| Material | FEP |