Learn More
BRAND™ FEP-Füllschlauch
Artikelnummer. p-8003855 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
6.0 mm
7.6 mm
Gesamtlänge (metrisch):
1.5 m
10 m
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10636863
Marke: BRAND™ 704209
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus FEP. Der BRAND™ FEP-Füllschlauch eignet sich zur Dosierung genauer Mengen direkt aus Trommeln und Nachfüllgroßpackungen. Für den Einsatz mit der Dispensette™III/Organic.
  • Hergestellt aus FEP.
  • Genaue Volumenverteilung aus Fässern und großen Nachfüllpackungen.
  • Zur Verwendung mit Dispensette™III/Organic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material FEP
Außendurchmesser (metrisch) 6.0 mm
Gesamtlänge (metrisch) 1.5 m
Zur Verwendung mit Dispensette™III/organisch