Learn More
BRAND™ FEP-Füllschlauch
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
6.0 mm
7.6 mm
Gesamtlänge (metrisch):
1.5 m
10 m
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus FEP.
- Genaue Volumenverteilung aus Fässern und großen Nachfüllpackungen.
- Zur Verwendung mit Dispensette™III/Organic
Spezifikation
Spezifikation
| Material | FEP |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6.0 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 1.5 m |
| Zur Verwendung mit | Dispensette™III/organisch |