Learn More
Fenticonazolnitrat, Mikromol™
Artikelnummer. 17940916
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17940916 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17940916 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1216.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Fenticonazolnitrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fenticonazole nitrate
CAS 73151-29-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Fenticonazole nitrate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C24 H20 Cl2 N2 O S . H N O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Fenticonazole nitrate, 1-[(2RS)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[[4-(phenylsulfanyl)benzyl]oxy]ethyl]-1H-imidazole nitrate, 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[[4-(phenylthio)phenyl]methoxy]ethyl]-, nitrate (1:1), 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2, 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[[4-(phenylthio)phenyl]methoxy]ethyl]-, mononitrate (9CI), Falvin, Feniconazole nitrate, Fentiderm, REC 15-1476
InChI-Formel InChI=1S/C24H20Cl2N2OS.HNO3/c25-19-8-11-22(23(26)14-19)24(15-28-13-12-27-17-28)29-16-18-6-9-21(10-7-18)30-20-4-2-1-3-5-20;2-1(3)4/h1-14,17,24H,15-16H2;(H,2,3,4)
SMILES O[N+](=O)[O-].Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccc(Sc4ccccc4)cc3)c(Cl)c1
IUPAC-Name 1-[2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-[(4-phenylsulfanylphenyl)methoxy]ethyl]imidazol; Salpetersäure
Molekulargewicht (g/mol) 518.41
Menge 250 mg
Formelmasse 517,063 g/mol