missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fenthion, TRC

Artikelnummer. 30134386
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134386 25 g 25 Gramm
17927979 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30134386 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF27800025G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 55-38-9
Summenformel C10 H15 O3 P S2
Molekulargewicht (g/mol) 278.33
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-[3-methyl-4-(methylthio)phenyl] ester (9CI, ACI), m-Cresol, 4-(methylthio)-, O-ester with O,O-di-Me phosphorothioate (6CI), Phosphorothioic acid (H3PO3S), O,O-dimethyl O-4-(methylthio)-m-tolyl ester (6CI), Phosphorothioic acid, dimethyl [4-(methylthio)-m-tolyl] ester (7CI), Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-[4-(methylthio)-m-tolyl] ester (8CI), B 29493, BAY 29493, Baycid, Bayer 9007, Baytex, Dimethyl 4-methylthio-m-tolyl phosphorothioate, ENT 25540, Entex, Fenthion, Fenthion-methyl, Lebaycid, Mercaptofos, Mercaptophos, MeSH ID: D005284, MPP, MPP (pesticide), O,O-Dimethyl O-(3-methyl-4-methylmercaptophenyl) phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-(3-methyl-4-methylthiophenyl) thiophosphate, O,O-Dimethyl O-(4-methylthio-3-methylphenyl) phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-4-(methylmercapto)-3-methylphenyl phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-4-(methylmercapto)-3-methylphenyl thiophosphate, O,O-Dimethyl O-[3-methyl-4-(methylthio)phenyl] phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-[4-(methylthio)-m-tolyl] phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-[4-(methylthio)-m-tolyl] thiophosphate, OMS 2, Phenthion, Queletox, S 1752, Spotton, Sulfidophos, Talodex, Tiguvon
IUPAC-Name Dimethoxy-(3-Methyl-4-Methylsulfanylphenoxid)-Sulfanyliden-λ^{5}-Phosphin
SMILES COP(=S)(OC)Oc1ccc(SC)c(C)c1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Fenthion
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H15O3PS2/c1-8-7-9(5-6-10(8)16-4)13-14(15,11-2)12-3/h5-7H,1-4H3
Formelmasse 278.02
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.