Learn More
Fenthion-Sulfoxid, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16636213 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16636213 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16636213 Lieferant Honeywell Fluka Lieferanten-Nr. R169910MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
  • Nach ISO 9001 hergestellt
  • Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
  • Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fenthion-sulfoxide
CAS 3761-41-9
CAS Max. % ≤ 100%
Beilstein 2136026
Schmelzpunkt 55°C to 61°C
Synonym Phosphorothioic Acid O,O-Dimethyl O-[3-Methyl-4-(methylsulfinyl)phenyl] Ester
Molekulargewicht (g/mol) 294.33 g/mol
Menge 10 mg
Güte Akarizide und Insektizide