Learn More
Fenthion 1000 μg/ml in Toluol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319932
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30319932 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30319932 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA13580000TO1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fenthion
CAS 55-38-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Fenthion
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C10 H15 O3 P S2
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Fenthion
InChI-Formel InChI=1S/C10H15O3PS2/c1-8-7-9(5-6-10(8)16-4)13-14(15,11-2)12-3/h5-7H,1-4H3
SMILES COP(=S)(OC)Oc1ccc(SC)c(C)c1
IUPAC-Name Dimethoxy-(3-methyl-4-methylsulfanylphenoxy)-sulfanyliden-λ ^{5}-Phosphan
Solvent or Matrix Toluol
Molekulargewicht (g/mol) 278.33
Menge 1 mL
Formelmasse 278,02 g/mol