missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fensulfothion Sulfone, TRC

Artikelnummer. 30010661
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010661 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30010661 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF265520500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 14255-72-2
Summenformel C11 H17 O5 P S2
Molekulargewicht (g/mol) 324.35
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-[4-(methylsulfonyl)phenyl] ester, Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-[p-(methylsulfonyl)phenyl] ester (7CI,8CI), Phosphorothioic acid, diethyl O-[p-(methylsulfonyl)phenyl] ester (6CI), Phenol, p-(methylsulfonyl)-, O-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), Dasanit sulfone, Dasanit sulphone, Fensulfothion sulfone, O,O-Diethyl O-(4-methylsulfonylphenyl) phosphorothioate
IUPAC-Name Diethoxy-(4-Methylsulfonylphenoxy)-Sulfanyliden-λ^{5}-Phospan
SMILES CCOP(=S)(OCC)Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Fensulfothion-sulfone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H17O5PS2/c1-4-14-17(18,15-5-2)16-10-6-8-11(9-7-10)19(3,12)13/h6-9H,4-5H2,1-3H3
Formelmasse 324.0255
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.