missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fenspiridhydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 17944465
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17944465 50 mg 50 Milligramm
17984655 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17944465 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF26500050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 5053-08-7
Summenformel C15 H20 N2 O2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 296.79
Synonym 1-Oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one, 8-(2-phenylethyl)-, hydrochloride (1:1), 1-Oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one, 8-(2-phenylethyl)-, monohydrochloride (9CI), 1-Oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one, 8-phenethyl-, monohydrochloride (8CI), 8-Phenethyl-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one hydrochloride, Decaspir, Decaspiride, Erespal, Fenspiride hydrochloride, Fluiden, JP 428, NAT 333, NDR 5998A, Pneumorel, Tegencia, Viarespan
IUPAC-Name 8-(2-phenylethyl)-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one; Hydrochlorid
SMILES Cl.O=C1NCC2(CCN(CCc3ccccc3)CC2)O1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Fenspiride Hydrochloride
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H20N2O2.ClH/c18-14-16-12-15(19-14)7-10-17(11-8-15)9-6-13-4-2-1-3-5-13;/h1-5H,6-12H2,(H,16,18);1H
Formelmasse 296.1292
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.