Learn More
Fenquinotrione 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313296
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30313296 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313296 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA13550000AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fenquinotrione
CAS 1342891-70-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Fenquinotrione
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C22 H17 Cl N2 O5
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 1,3-Cyclohexanedione, 2-[[8-chloro-3,4-dihydro-4-(4-methoxyphenyl)-3-oxo-2-quinoxalinyl]carbonyl]-
InChI-Formel InChI=1S/C22H17ClN2O5/c1-30-13-10-8-12(9-11-13)25-15-5-2-4-14(23)19(15)24-20(22(25)29)21(28)18-16(26)6-3-7-17(18)27/h2,4-5,8-11,18H,3,6-7H2,1H3
SMILES COc1ccc(cc1)N2C(=O)C(=Nc3c(Cl)cccc23)C(=O)C4C(=O)CCCC4=O
IUPAC-Name 2-[8-Chlor-4-(4-methoxyphenyl)-3-oxochinoxalin-2-carbonyl]cyclohexan-1,3-dion
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 424.8338
Menge 1 mL
Formelmasse 424,0826 g/mol