missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fenpyrazamin 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30318512
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30318512 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30318512 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA13544000AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Fenpyrazamine
CAS 473798-59-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Fenpyrazamine
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C17 H21 N3 O2 S
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 1H-Pyrazole-1-carbothioic acid, 5-amino-2,3-dihydro-2-(1-methylethyl)-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-, S-2-propen-1-yl ester, 1H-Pyrazole-1-carbothioic acid, 5-amino-2,3-dihydro-2-(1-methylethyl)-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-, S-2-propenyl ester (9CI), 1-[(2-Propenylthio)carbonyl]-2-(1-methylethyl)-4-(2-methylphenyl)-5-amino-1H-pyrazol-3-one, Fenpyrazamine, S 2188, S 2188 (herbicide)
InChI-Formel InChI=1S/C17H21N3O2S/c1-5-10-23-17(22)20-15(18)14(16(21)19(20)11(2)3)13-9-7-6-8-12(13)4/h5-9,11H,1,10,18H2,2-4H3
SMILES CC(C)N1N(C(=O)SCC=C)C(=C(C1=O)c2ccccc2C)N
IUPAC-Name S-Prop-2-enyl-5-amino-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2-propan-2-ylpyrazol-1-carbothioat
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 331.43
Menge 1 mL
Formelmasse 331.1354 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.