Learn More
Fenothiocarb, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314138
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30314138 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314138 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC13497500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fenothiocarb
CAS 62850-32-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Fenothiocarb
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C13 H19 N O2 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym S-(4-Phenoxybutyl) Dimethylcarbamothioate, S-(4-Phenoxybutyl) Ester N,N-Dimethyl-carbamothioic Acid, Panocon, Phenothiocarb;
InChI-Formel InChI=1S/C13H19NO2S/c1-14(2)13(15)17-11-7-6-10-16-12-8-4-3-5-9-12/h3-5,8-9H,6-7,10-11H2,1-2H3
Lösungstyp Neat
SMILES CN(C)C(=O)SCCCCOc1ccccc1
IUPAC-Name S-(4-Phenoxybutyl) N,N-dimethylcarbamothioat
Industry Type Environmental Testing
Molekulargewicht (g/mol) 253.36
Menge 100 mg
Formelmasse 253.1136 g/mol