missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fenofibrinsäure 1,1-Dimethyl-2-(1-Methylethoxy)-2-Oxoethylester, TRC

Artikelnummer. 17903015
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17903015 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17903015 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF24868025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 217636-48-1
Summenformel C24 H27 Cl O6
Molekulargewicht (g/mol) 446.92
Synonym 1-Methylethyl 2-[[2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy]-2-methylpropanoate, Fenofibrate Imp. G (EP)
IUPAC-Name Propan-2-Yl 2-[2-[4-(4-Chlorobenzoyl)Phenoxy]-2-Methylpropanoyl]Oxy-2-Methylpropanoat
SMILES CC(C)OC(=O)C(C)(C)OC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Methylethyl 2-[[2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy]-2-methylpropanoate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H27ClO6/c1-15(2)29-21(27)23(3,4)31-22(28)24(5,6)30-19-13-9-17(10-14-19)20(26)16-7-11-18(25)12-8-16/h7-15H,1-6H3
Formelmasse 446.1496
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.