missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fenobucarb, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30322398
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30322398 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30322398 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC13485000100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Fenobucarb
CAS 3766-81-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Fenobucarb
Versandbedingung +20°C
Summenformel C12 H17 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C12H17NO2/c1-4-9(2)10-7-5-6-8-11(10)15-12(14)13-3/h5-9H,4H2,1-3H3,(H,13,14)
SMILES O=C(OC=1C=CC=CC1C(C)CC)NC
IUPAC-Name (2-Butan-2-ylphenyl) N-methylcarbamat
Molekulargewicht (g/mol) 207.27
Menge 100 mg
Formelmasse 207.1259 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.