Learn More
Fenbufen, TRC
Artikelnummer. 30040732
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
25 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30040732 100 mg 100 Milligramm
18002620 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30040732 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF247200100MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36330-85-5
Summenformel C16 H14 O3
Molekulargewicht (g/mol) 254.28
Synonym 3-(4-Biphenylcarbonyl)propionic acid, 3-(4-Phenylbenzoyl)propionic acid, 3-[(Biphenyl-4-yl)carbonyl]propionic acid, 4-(1,1'-Biphenyl-4-yl)-4-oxobutanoic acid, 4-(4-Phenylphenyl)-4-oxobutyric acid, 4-(Biphenyl-4-yl)-4-oxobutanoic acid, Bufemid, CL 82204, Cinopal, Cinopol, Fenbufen, Lederfen, Napanol, γ-Oxo[1,1'-biphenyl]-4-butanoic acid
IUPAC-Name 4-Oxo-4-(4-Phenylphenyl)butansäure
SMILES OC(=O)CCC(=O)c1ccc(cc1)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fenbufen
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H14O3/c17-15(10-11-16(18)19)14-8-6-13(7-9-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10-11H2,(H,18,19)
Formelmasse 254.0943