Learn More
Fenbufen, Mikromol™
Artikelnummer. 18040870
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18040870 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18040870 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0918.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Fenbufen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Fenbufen
CAS 36330-85-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Fenbufen
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C16 H14 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 3-(4-Biphenylcarbonyl)propionic acid, 3-(4-Phenylbenzoyl)propionic acid, 3-[(Biphenyl-4-yl)carbonyl]propionic acid, 4-(1,1'-Biphenyl-4-yl)-4-oxobutanoic acid, 4-(4-Phenylphenyl)-4-oxobutyric acid, 4-(Biphenyl-4-yl)-4-oxobutanoic acid, Bufemid, CL 82204, Cinopal, Cinopol, Fenbufen, Lederfen, Napanol, gamma-Oxo[1,1'-biphenyl]-4-butanoic acid
InChI-Formel InChI=1S/C16H14O3/c17-15(10-11-16(18)19)14-8-6-13(7-9-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10-11H2,(H,18,19)
SMILES OC(=O)CCC(=O)c1ccc(cc1)c2ccccc2
IUPAC-Name 4-Oxo-4-(4-Phenylphenyl)butansäure
Molekulargewicht (g/mol) 254.28
Menge 500 mg
Formelmasse 254,0943 g/mol