Learn More
Fenbendazolsulfoxid (Oxfendazol), Mikromol™
Artikelnummer. 17983096
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17983096 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17983096 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0518.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Fenbendazolsulfoxid (Oxfendazol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxfendazole
CAS 53716-50-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Oxfendazole
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C15 H13 N3 O3 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Fenbendazole Sulphoxide, Oxfendazole, Fenbendazole Sulfoxide
InChI-Formel InChI=1S/C15H13N3O3S/c1-21-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)22(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)c3ccccc3
IUPAC-Name Methyl-N-[5-(Benzolsulfinyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 315.35
Menge 100 mg
Formelmasse 315,0678 g/mol