Learn More
Fenbendazolsulfon, Mikromol™
Artikelnummer. 30050936
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050936 25 mg 25 Milligramm
17973746 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050936 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0518.020025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Fenbendazolsulfon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fenbendazole Sulfone
CAS 54029-20-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Fenbendazole Sulfone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C15 H13 N3 O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Methyl [5-(Phenylsulphonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Fenbendazole Sulphone, Oxfendazole Imp. B (EP), Carbamic acid, [5-(phenylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Fenbendazole sulfone, HOE 5151, Methyl [5-(phenylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Oxfendazole sulfone, Oxfendazole Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C15H13N3O4S/c1-22-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)23(20,21)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)(=O)c3ccccc3
IUPAC-Name Methyl-N-[5-(Benzolsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 331.35
Menge 25 mg
Formelmasse 331,0627 g/mol